Mirystynian izopropylu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
85991.180EA
127
PLN
85991.180
85991.290
85991.320
Mirystynian izopropylu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mirystynian izopropylu
Formuła:
C₁₇H₃₄O₂ |
Numer MDL:
MFCD00008982 Numer CAS: 110-27-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | About 0.853 |
Acid value | Max. 0,5 |
Iodine value (g/100 g) | Max. 1 |