Drukuj
miedź ≥99.7%, proszek drobnoziarnisty, Analar NORMAPUR® ≤63 µm for analysis
Dostawca: VWR Chemicals
87059.230EA 0 PLN
87059.230 87059.290
miedź ≥99.7%, proszek drobnoziarnisty, Analar NORMAPUR® ≤63 µm for analysis
miedź
Formuła: Cu
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,7 %
Particle size (< 45 µm) Min. 90 %
Particle size (> 75 µm) Max. 1 %
Insolubility in nitric acid Max. 0,02 %
P (Phosphorus) Max. 10 ppm
Ag (Silver) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm
Sb (Antimony) Max. 10 ppm
Sn (Tin) Max. 10 ppm