Drukuj
butan-1,3-diol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
87052.460EA 0 PLN
87052.460 87052.290 87052.320
butan-1,3-diol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
butan-1,3-diol
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Zapłonu: 116
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004554
Numer CAS: 107-88-0
Klasyfikacja Merck : 13,01566
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,5 %
Specific gravity (20°C) 1,004 - 1,007
Free acid (as CH₃COOH) Max. 50 ppm
Water Max. 0,5 %