Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, ROCK CUT, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
ROCKCUT/8 ROCKCUT/6 ROCKCUT/7 ROCKCUT/10 ROCKCUT/11 ROCKCUT/9
TRIUROCKCUT/8EA 240 PLN
TRIUROCKCUT/8 TRIUROCKCUT/6 TRIUROCKCUT/7 TRIUROCKCUT/10 TRIUROCKCUT/11 TRIUROCKCUT/9
Rękawice odporne na przecięcie, ROCK CUT, TRIUS®
Rękawice
These cut resistant, economic gloves feature a class C cut-resistant fiber, a salt and pepper finish, and black PU palm coating.
  • Wysoka odporność na przecięcie
  • Dobra zręczność
  • Odporna na ścieranie powłoka PU
Rękawice uniwersalne są przeznaczone do rutynowej obsługi w suchym otoczeniu. Posiadają włókno odporne na przecięcie klasy C, wykończenie solą i pieprzem oraz czarną powłokę dłoni PU.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4443C), EN 420:2003 + A1:2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS.
Uwaga: Nie stosować w przypadku ciepła.