Drukuj
Rękawice odporne na zimno, OSLO, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
OSLO/10 OSLO/11 OSLO/7 OSLO/8 OSLO/9
TRIUOSLO/10EA 439 PLN
TRIUOSLO/10 TRIUOSLO/11 TRIUOSLO/7 TRIUOSLO/8 TRIUOSLO/9
Rękawice odporne na zimno, OSLO, TRIUS®
Rękawice
Ciepłe i wodoodporne rękawice z podwójnym lateksem zapewniają niezawodną ochronę przed zimnem.
  • Wodoodporne
  • Ciepła podszewka
  • Dodatkowy uchwyt dzięki podwójnej powłoce
  • Mają pełną czerwoną powłokę z pianki lateksowej
  • A ponadto są zanurzone w ³/₄ czarnym piaskowym lateksie
Zaprojektowane do użytku w wilgotnym i zimnym środowisku, te podwójne powlekane zimne rękawice ochronne są obszyte, z poliestru na zewnątrz i przędzy akrylowej w środku.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4132X), EN 511:2006 (X2X), EN 420:2003 + A1:2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS.