Drukuj
Rękawice przemysłowe, NEW STAR, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
NEWSTAR/10 NEWSTAR/11 NEWSTAR/7 NEWSTAR/8 NEWSTAR/9
112-6024EA 505 PLN
112-6024 112-6025 112-6027 112-6028 112-6029
Rękawice przemysłowe, NEW STAR, TRIUS®
Rękawice
Rękawice z licowej skóry bydlęcej przeznaczone są do użytku w suchych warunkach.
  • Skóra wysokiej jakości
  • Dodatkowy uchwyt
  • Dobra zręczność
  • Elastyczne z tyłu
Rękawice ochronne są wykonane z naturalnej skóry licowej bydlęcej i mają elastyczny pasek na nadgarstek.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3132X), EN 420:2003 + A1:2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS.