Drukuj
Rękawice przemysłowe, MIAMI BLUE, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
MIAMIBLUE/7 MIAMIBLUE/8 MIAMIBLUE/11 MIAMIBLUE/12 MIAMIBLUE/10 MIAMIBLUE/9
TRIUMIAMIBLUE/7EA 409 PLN
TRIUMIAMIBLUE/7 TRIUMIAMIBLUE/8 TRIUMIAMIBLUE/11 TRIUMIAMIBLUE/12 TRIUMIAMIBLUE/10 TRIUMIAMIBLUE/9
Rękawice przemysłowe, MIAMI BLUE, TRIUS®
Rękawice
Rękawice do chwytania mają naturalnie ociętą skórę dłoni i opuszek palców, niebieski dżersejowy tył i ściągacz na nadgarstku Velcro®.
  • Wysokiej jakości skóra kozia
  • Oddychający tył
  • Zapięcie na rzep na nadgarstku
Rękawice z koziej skóry z oddychającym bawełnianym tyłem zapewniają wysoką zręczność w suchym otoczeniu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2122X), EN 420:2003+ A1:2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS.