Drukuj
Rękawice przemysłowe, LIMA, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
LIMA/10 LIMA/11 LIMA/7 LIMA/8 LIMA/9
TRIULIMA/10EA 108 PLN
TRIULIMA/10 TRIULIMA/11 TRIULIMA/7 TRIULIMA/8 TRIULIMA/9
Rękawice przemysłowe, LIMA, TRIUS®
Rękawice
Uniwersalna lekka rękawica powlekana nitrylem przeznaczona do rutynowego obchodzenia się w wilgotnym lub tłustym środowisku.
  • Ultralekki produkt
  • Solidna powłoka NBR
  • Wysoka sprawność manualna
  • Dobre podczas pracy z tłustymi częściami
Te powlekane rękawice ochronne są wykonane w 100% z białego poliestru z szarą nitrylową powłoką na dłoni.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4123X), EN 420:2003+ A1: 2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS.
Uwaga: Nie stosować w przypadku ciepła.