Drukuj
Rękawice przemysłowe, COSMOS, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
COSMOS/8 COSMOS/7 COSMOS/10 COSMOS/11 COSMOS/9
112-6022EA 426 PLN
112-6022 112-6021 112-6018 112-6019 112-6023
Rękawice przemysłowe, COSMOS, TRIUS®
Rękawice
Ta wielofunkcyjna rękawica z krowiej skóry licowej i dwoinowej jest przydatna do wielu różnych prac.
  • Skóra wysokiej jakości
  • Dodatkowy uchwyt
  • Dobra zręczność
  • Elastyczne z tyłu
Te uniwersalne rękawiczki są przeznaczone do użytku w suchych warunkach. Rękawica posiada naturalną skórę licową z dwoiny bydlęcej na dłoni, dwoinę na tyle i elastyczny pasek na nadgarstek z tyłu.
Certyfikaty: EN388: 2016 3132X. EN 420 : 2003+ A1: 2009 zręczność 5 Zgodne z REACh.
Sposób pakowania: Pakiet 10 par z UIS, karton 100 par.