Drukuj
Rękawice przemysłowe, ABERDEEN, TRIUS®
Dostawca: TRIUS SAFETY
ABERDEEN/10 ABERDEEN/11 ABERDEEN/8 ABERDEEN/9
TRIUABERDEEN/10EA 770 PLN
TRIUABERDEEN/10 TRIUABERDEEN/11 TRIUABERDEEN/8 TRIUABERDEEN/9
Rękawice przemysłowe, ABERDEEN, TRIUS®
Rękawice
Odporne na uderzenia i oleje, cięte i szyte syntetyczne rękawice zapewniają ochronę przed wstrząsami, skaleczeniami i tłuszczem. Seria ABERDEEN rozwiązuje wiele problemów, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność.
  • Wysoka odporność na przecięcie
  • Ochrona przed uderzeniem
  • Wzmocnione dłoń i kciuk
  • Olejoodporne
  • Dobra widoczność
Rękawice ABERDEEN są przeznaczone do użytku w wilgotnym i tłustym środowisku, z ryzykiem skaleczenia lub uderzenia. Ta rękawica ochronna ma dłoń wykonaną z 3-warstwowego kompleksu (skóra syntetyczna / ochrona przed przecięciem / tekstylna powłoka nitrylowa), tył wykonany z odpornego na przecięcia i olejoodpornego materiału o wysokiej widoczności z ochroną przed wstrząsami oraz wysoce oddychający nadgarstek Hyprene®. Nadają się do prania i są trwałe.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2X44EP)
Sposób pakowania: Pakiet 5 par z UIS.