Drukuj
Nadtlenek wodoru 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 898 PLN
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Nadtlenek wodoru 34,5-36,5%, meets analytical specification of Ph. Nord.
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,110 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %