Drukuj
n-Heptan ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 178040 PLN
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Heptan ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
Temp. Wrzenia: 98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Gęstość: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %