Drukuj
VWR® LAG Advanced, wagi analityczne z wyświetlaczem graficznym
Dostawca: VWR Collection
611-3267EA 7840 PLN
611-3267 611-3268 611-3297 611-3376 611-3457 611-4302
VWR® LAG Advanced, wagi analityczne z wyświetlaczem graficznym
Wagi
Seria niedrogich, niezawodnych, wydajnych wag analitycznych All models have a stainless steel top pan.
  • Ważenie kontrolne (funkcja alarmu), sumowanie masy, wyznaczanie gęstości próbek i funkcje liczenia sztuk
  • Modele posiadają duży wyświetlacz graficzny z dodatkową funkcjonalnością do recepturowania, GLP, daty i godziny, w wielu językach
  • Możliwość kalibracji zewnętrznej lub wewnętrznej, złącze RS232 w standardzie
  • Komora ważąca dł.×szer.×wys.: 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certyfikaty: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Dodatkowe informacje: Nie nadaje się do użytku z systemami tabletowymi.
Informacje do zamówienia: Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej gamy akcesoriów, w tym drukarek, oprogramowania, zestawu do kontroli gęstości dla serii LAG, klawiatury zewnętrznej i kabla połączeniowego z komputerem, odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Wagi dostępne są również z fabrycznym świadectwem wzorcowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej opcji, skontaktuj się z firmą Avantor.
Dodatkowe informacje: W zestawie zasilacz sieciowy, wtyczka uniwersalna i plastikowa osłona ochronna. Odważniki kalibracyjne są dostępne w firmie Avantor. Patrz „Odważniki kalibracyjne”.
Uwaga: Modele z dużym wyświetlaczem graficznym są oznaczone literą G w nazwie modelu. Podobnie i pokazuje kalibrację wewnętrzną. Modele z przyrostkiem -C są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji. Szczegółowe informacje na temat pełnej gamy modeli można znaleźć na stronie internetowej.