Chłodzone inkubatory z technologią Peltiera charakteryzują się doskonałą stabilnością i jednorodnością temperatury. Są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, charakteryzują się niskim poziomem hałasu i pracują prawie bez wibracji, ponieważ nie ma zainstalowanej sprężarki. Brak osuszania próbek dzięki zamkniętej komorze. Modele te, z wymuszoną konwekcją powietrza, zapewniają zakres temperatur od 0 do +70 °C (maks. 20 °C poniżej temperatury otoczenia). Posiadają komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN 1.4301) i obudowę ze stali nierdzewnej, pełne drzwi zewnętrzne i szybę wewnętrzną drzwi. Modele PREMIUM posiadają intuicyjne menu i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oraz port USB z pamięcią flash do pobierania danych na pamięć USB i wgrywania programów. Można je podłączyć do sieci Ethernet lub Wi-Fi w celu zdalnego sterowania z dowolnego komputera, a użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o wybranych parametrach za pośrednictwem poczty e-mail.
- Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z 7" kolorowym ekranem dotykowym, daje przegląd ustawionych i bieżących parametrów podczas pracy
- Kontrola dostępu poprzez login hasła i funkcję administratora do zarządzania pięcioma kontami użytkowników
- Pamięć 40 programów użytkownika, szybka i łatwa zmiana parametrów podczas uruchomionego programu
- Wielosegmentowy profil temperatury/czasu (do 100) z regulowanymi rampami
- Timer od 1 minuty do 366 dni lub praca ciągła
- Regulowana funkcja opóźnienia startu i funkcja pętli
- Regulowany termostat zabezpieczający przed zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą Klasa 3.3 (DIN 12880) chroni próbki i inkubator
Wszystkie modele mają solidne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne szklane drzwi. Wyposażone są w otwór dostępowy 30 mm, zamek w drzwiach, wewnętrzne oświetlenie LED. Modele INCU-Line IL 56PR i IL 112PR można sztaplować jako 2×IL 56 PR lub 2×IL 112PR bez dodatkowego zestawu do sztaplowania, możliwe jest umieszczenie IL 56PR na górze IL 112PR. Modeli IL 240PR nie można sztaplować.
Funkcje bezpieczeństwa obejmują dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury, system kontroli awarii zasilania, alarm otwartych drzwi, alarm awarii czujnika temperatury i funkcję autodiagnostyki.
Jednostki wyposażone są w oprogramowanie Premium Control, które pomaga zapewnić zgodność z GLP z ustawieniami ochrony hasłem, rejestrem zdarzeń i pamięcią wewnętrzną, która przechowuje do 10000 rekordów danych dla każdego użytkownika (przechowywanych przez maksymalnie 12 miesięcy). Użytkownicy mogą zobaczyć wartości na wyświetlaczu lub komputerze w formie tabelarycznej lub graficznej.
Dodatkowe informacje: Standardowe półki zapasowe mają maksymalne obciążenie robocze 25 kg na półkę. Opcjonalne wzmocnione półki ze stali nierdzewnej dla jednostek IL 240PR mają maksymalne obciążenie robocze 100 kg na półkę. Maksymalne obciążenie komory podano w specyfikacji.
Dodatkowe informacje: Modele są dostarczane z dwiema lub trzema półkami (IL 240PR) z drutu ze stali nierdzewnej, kluczami do zamka (2 szt.), certyfikatem producenta w temperaturze 37 °C, kablem Ethernet, wielojęzyczną instrukcją obsługi i oprogramowaniem Premium Control (do pobrania z pamięci wewnętrznej na pamięć USB).
Uwaga: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.