Drukuj
2-merkaptoetanol ≥99.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
97622-10MLEA 298 PLN
97622-10ML 97622-1ML 97622-10X1ML
2-merkaptoetanol ≥99.0% (by GC), LiChropur™ derivatisation reagent, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Supelco®
2-merkaptoetanol
Suitable for derivatisation of amine groups.
Formuła: HSCH₂CH₂OH
Numer MDL: MFCD00004890
Numer CAS: 60-24-2
Jednostka: 2966
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a0997da05082d8384dbdad2b0f714fa5823da3&vid=940b400110902081cb91993d15b274ca3aea6670&prid=web&clid=SAPDAM