Dichlorodimetylosilan 5% heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
MQ100
85126-1L
85126-250ML
85126-1LEA
1120
PLN
85126-1L
85126-250ML
Dichlorodimetylosilan 5% heptane Silanization solution I, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Dichlorodimetylosilan
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes.
Formuła:
C₂H₆Cl₂Si MW: 129.06 g/mol Temp. Wrzenia: 70 Temp. topnienia: -76 Temp. Zapłonu: -16 |
Numer MDL:
MFCD00000491 Numer CAS: 75-78-5 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |