rodamina B solution 0,2% in isopropanol (IPA) derivatisation reagent, for TLC, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02558-100ML
02558-500ML
02558-100MLEA
206
PLN
02558-100ML
02558-500ML
rodamina B solution 0,2% in isopropanol (IPA) derivatisation reagent, for TLC, Supelco®
rodamina B
Ready-to-use spray and dip reagent for chromatography
Formuła:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ MW: 479.02 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00011931 Numer CAS: 81-88-9 Jednostka: 1219 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,08266 |