Drukuj
Nitrometan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85984.460EA 5890 PLN
85984.460 85984.290 85984.230
Nitrometan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrometan
Formuła: CH₃NO₂
Temp. Wrzenia: 101,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007400
Numer CAS: 75-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-876-6
Jednostka: 1261
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %