Drukuj
Sól sodowa błękitu metylotymolowego, AnalaR NORMAPUR® indicator for metal titration
Dostawca: VWR Chemicals
86165.010EA 604 PLN
86165.010 86165.050
Sól sodowa błękitu metylotymolowego, AnalaR NORMAPUR® indicator for metal titration
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Formuła: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148905
Numer CAS: 1945-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-743-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility in water (0.1 %) Clear liquid
Suitability as metal indicator Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 435 --> 443 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm) Min. 120