Drukuj
Octan izopentylu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85993.290EA 202 PLN
85993.290 85993.460
Octan izopentylu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Octan izopentylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008946
Numer CAS: 123-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-662-3
Jednostka: 1104
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,05125
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %