n-dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87028.290EA
355
PLN
87028.290
87028.230
n-dekan ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-dekan
Formuła:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0.73 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008954 Numer CAS: 124-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-686-4 Jednostka: 2247 ADR: 3,III |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | Min. 170 °C |
Density (20/4) | 0,729 --> 0,731 |
Aromatics | Max. 100 ppm |