Drukuj
1-Heksanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Alkohol heksylowy
85998.180EA 109 PLN
85998.180 85998.290 85998.320
1-Heksanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 156
Temp. topnienia: -45
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Assay (GC) min. 98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.817 - 0.821
Identity (IR) Passes test