Drukuj
1-Metyloimidazol ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85994.180EA 153 PLN
85994.180 85994.290
1-Metyloimidazol ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
1-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Numer MDL: MFCD00005292
Numer CAS: 616-47-7
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless to yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.034 - 1.036
Water max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test