Drukuj
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA 1040 PLN
85996.260 85996.180
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
Formuła: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 225.5
Temp. topnienia: 8
Temp. Zapłonu: 93
Numer MDL: MFCD00003188
Numer CAS: 80-73-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03275
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %