Drukuj
1,2-Dichlorobenzen 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
85995.290EA 363 PLN
85995.290 85995.320 85995.180
1,2-Dichlorobenzen 99, GPR RECTAPUR®
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.5
Temp. topnienia: -17
Temp. Zapłonu: 66
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99%
Density (20/4) 1.305 - 1.307