Drukuj
1,2,4-Trichlorobenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85997.290EA 0 PLN
85997.290 85997.320 85997.460
1,2,4-Trichlorobenzen ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₃
Temp. Wrzenia: 214,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000547
Numer CAS: 120-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-428-0
Jednostka: 2321
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572