Drukuj
VWR®, butelki PET, kwadratowe, z zakrętką
Dostawca: VWR Collection
391-0629EA 426 PLN
391-0629 391-0628 391-0627 391-0631 391-0626 391-0648
VWR®, butelki PET, kwadratowe, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
Kwadratowe butelki do pożywek wykonane z PET, przeznaczone do pakowania, przechowywania lub transportu próbek w postaci sproszkowanej lub ciekłej.
  • Kwadratowa konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
  • Żywica PET jest lekka, odporna na stłuczenia i przezroczysta
  • Butelki mają wyprofilowaną podziałkę
  • EB Sterilisation Sterility Assurance Level (SAL) of 10-⁶ (ISO 11137)
  • Niepirogenne
Kwadratowe butelki VWR® na media wykonane z PET są produkowane w pomieszczeniach czystych klasy 100 000. Wyprodukowano zgodnie z normą EN ISO 13485:2016.
Certyfikaty: Butelki spełniają wymagania BSE/TSE, deklarację BPA i metali ciężkich ROHS.
Sposób pakowania: Butelki są dostępne pojedynczo lub w opakowaniach typu tray pack (pojedynczo pakowane w dwóch opakowaniach zewnętrznych w kartonie).
Uwaga: These bottles are not to be used for production packaging.