Drukuj
kwas glikolowy ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85736.180EA 291 PLN
85736.180 85736.230 85736.290 85736.460
kwas glikolowy ≥99.0% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
kwas glikolowy
Formuła: C₂H₄O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004312
Numer CAS: 79-14-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white crystals
Assay (acidimetric) min. 99.0 %
Water max. 0.5 %
Melting range (lower value) min. 75 °C
Melting range (upper value) max. 79 °C
Identity (IR) Passes test