Drukuj
Czerwień fenolowa solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Dostawca: Hach
Synonim: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
21132 21126
HACH21132EA 145 PLN
HACH21132 HACH21126
Czerwień fenolowa solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Czerwień fenolowa
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formuła: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Numer MDL: MFCD00003552
Numer CAS: 143-74-8
Klasyfikacja Merck : 13,07329