Drukuj
o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: 2-Metylofenol, o-Metylofenol, o-Hydroksytoluen, 2-Krezol, 2-Hydroksytoluen
85988.290EA 293 PLN
85988.290 85988.320 85988.180 85988.460
o-Krezol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
o-Krezol
Formuła: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 191
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002226
Numer CAS: 95-48-7
Jednostka: 3455
ADR: 6.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %