ISA (roztwór do regulacji siły jonowej: 1 M KCl), Supelco®
Dostawca: Merck
58221-500ML-F
58221-500ML-FEA
597
PLN
58221-500ML-F
ISA (roztwór do regulacji siły jonowej: 1 M KCl), Supelco®
Bufory
Bufory do adiustacji siły jonowej roztworu
Solution used to establish a constant ionic strength in a sample solution containing e.g. calcium for det. with ISE.
- Prepared with high purity salts