Drukuj
Roztwór buforowy Tris-EDTA (TE) do biologii molekularnej, pH 7,4, BioUltra, Supelco®
Dostawca: Merck
93302-100ML 93302-500ML
93302-100MLEA 220 PLN
93302-100ML SUPL93302-500ML
Roztwór buforowy Tris-EDTA (TE) do biologii molekularnej, pH 7,4, BioUltra, Supelco®
Bufory Bufory biologiczne
Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7524677cc71a985d71e555814f100d8e6e3b870d&vid=b14f5051142b54a9453694e2696269ce09fb5381&prid=web&clid=SAPDAM