Drukuj
N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
85986.230EA 269 PLN
85986.230 85986.290 85986.460
N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetylo-p-toluidyna
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 211
Temp. topnienia: -15
Temp. Zapłonu: 76
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008316
Numer CAS: 99-97-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear pale yellow to amber liquid
Assay (GC) min. 98,0 %
Water max. 0,5 %
Density (d20°C/4°C) 0,935 – 0,937
Identity (IR) Passes test