Drukuj
VWR®, uniwersalne końcówki z filtrami
Dostawca: VWR Collection
732-3633EA 730 PLN
732-3633 732-3630 732-3631 732-3632 732-3634 732-3636 732-3637 732-3638 732-3709
VWR®, uniwersalne końcówki z filtrami
Końcówki do pipet
Uniwersalne końcówki VWR® z filtrem o niskiej retencji odpychają ciecz, tworząc hydrofobową powierzchnię po wewnętrznej stronie końcówki, zwiększając dokładność i jakość danych.
  • Kompatybilny z najszerszą gamą pipet
  • Maksymalizuje odzyskiwanie próbki dzięki żywicy o niskim stopniu wiązania i drobnoziarnistej konstrukcji
  • Poprawia ergonomię poprzez zmniejszenie siły wymaganej do mocowania i wysuwania końcówki
  • Autoklawowalne pod ciśnieniem 1 bar, 122°C przez 15 minut
  • Wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Końcówki VWR® wykorzystują żywicę o niskiej retencji, która jest do 10 razy bardziej hydrofobowa niż inne końcówki polipropylenowe do pipet, umożliwiając łatwe dozowanie lepkich próbek, takich jak roztwory białek i DNA, bez zbierania się wewnątrz końcówki.
Certyfikaty: Certyfikowane wolny od RNaz, DNaz, endotoksyn, metali i ludzkiego DNA.