Drukuj
VWR®, końcówki z filtrami kompatybilne z pipetami Rainin® LTS
Dostawca: VWR Collection
732-3639EA 735 PLN
732-3639 732-3640 732-3641 732-3642 732-3643
VWR®, końcówki z filtrami kompatybilne z pipetami Rainin® LTS
Końcówki do pipet
Końcówki z filtrem kompatybilne z VWR® LTS® charakteryzują się elastycznym obszarem uszczelnienia i wymuszonym zatrzymaniem, co zapewnia bezpieczne uszczelnienie z niewielką siłą wyrzutu w pipetorach zgodnych z LTS®.
  • Kompatybilny z pipetorami typu LTS®
  • Maksymalizuje odzysk próbki dzięki żywicy o niskim stopniu wiązania i drobnoziarnistej konstrukcji
  • Poprawia ergonomię poprzez zmniejszenie siły wymaganej do mocowania i wysuwania końcówki
  • Autoklawowalne pod ciśnieniem 1 bar, 122°C przez 15 minut
  • Wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Końcówki VWR® wykorzystują żywicę o niskiej retencji, która jest do dziesięciu razy bardziej hydrofobowa niż inne polipropylenowe końcówki do pipet, co umożliwia łatwe dozowanie lepkich próbek, takich jak roztwory białek i DNA, bez gromadzenia się wewnątrz końcówki.
Certyfikaty: Certyfikowane wolny od RNaz, DNaz, endotoksyn, metali i ludzkiego DNA.