Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet kompatybilne z LTS
Dostawca: VWR Collection
613-6516EA 352 PLN
613-6516 613-6495 613-6496 613-6497 613-6498 613-6499 613-6502 613-6503 613-6504 613-6505 613-6506 613-6507 613-6508 613-6509 613-6510 613-6511 613-6512 613-6513 613-6514 613-6515
VWR®, Końcówki do pipet kompatybilne z LTS
Końcówki do pipet
Końcówki do pipet kompatybilne z VWR® LTS® mają elastyczny obszar uszczelnienia i wymuszony ogranicznik, co zapewnia bezpieczne uszczelnienie z niewielką siłą wyrzutu w pipetach zgodnych z LTS®.
  • Kompatybilny z pipetorami typu LTS®
  • Maksymalizuje odzysk próbki dzięki żywicy o niskim stopniu wiązania i drobnoziarnistej konstrukcji
  • Poprawia ergonomię poprzez zmniejszenie siły wymaganej do mocowania i wysuwania końcówki
  • Autoklawowalne pod ciśnieniem 1 bar, 122°C przez 15 minut
  • Wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Końcówki VWR® wykorzystują żywicę o niskiej retencji, która jest do dziesięciu razy bardziej hydrofobowa niż inne polipropylenowe końcówki do pipet, co umożliwia łatwe dozowanie lepkich próbek, takich jak roztwory białek i DNA, bez gromadzenia się wewnątrz końcówki.
Certyfikaty: Certyfikowane wolny od RNaz, DNaz, endotoksyn, metali i ludzkiego DNA.
Uwaga: Reloads will only fit into empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.