Drukuj
VWR®, uniwersalne końcówki do pipet
Dostawca: VWR Collection
613-6433EA 224 PLN
613-6433 613-6434 613-6435 613-6436 613-6437 613-6438 613-6439 613-6440 613-6441 613-6442 613-6443 613-6444 613-6453 613-6454 613-6456 613-6458 613-6459 613-6460 613-6461 613-6462 613-6463 613-6465 613-6468 613-6469 613-6470 613-6471 613-6416 613-6417 613-6418 613-6419 613-6420 613-6421 613-6422
VWR®, uniwersalne końcówki do pipet
Końcówki do pipet
Uniwersalne końcówki do pipet VWR® o niskiej retencji odpychają płyny, tworząc hydrofobową powierzchnię po wewnętrznej stronie końcówki, zwiększając dokładność i jakość danych.
  • Kompatybilny z najszerszą gamą pipet
  • Maksymalizuje odzyskiwanie próbki dzięki żywicy o niskim stopniu wiązania i drobnoziarnistej konstrukcji
  • Poprawia ergonomię poprzez zmniejszenie siły wymaganej do mocowania i wysuwania końcówki
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie przy 15 psi, 122°C przez 15 minut
  • Wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001
Końcówki VWR®Więcej informacji o produkcie