Roztwór do napełniania elektrolitem elektrod referencyjnych Ag/AgCl, Supelco®
Dostawca: Merck
60137-250ML
60137-1L
60137-250MLEA
129
PLN
60137-250ML
60137-1L
Roztwór do napełniania elektrolitem elektrod referencyjnych Ag/AgCl, Supelco®
Elektrolity
Roztwory elektrolityczne
~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).