Drukuj
Rękawice RABS/izolator, BioClean™ czysty nitryl CGL
Dostawca: Nitritex
CGL33NIT59 CGL36NIT59_U CGL10NIT59 CGL20NIT59 CGL36NIT59
NITRCGL33NIT59EA 0 PLN
NITRCGL33NIT59 112-6120 NITRCGL10NIT59 NITRCGL20NIT59 NITRCGL36NIT59
Rękawice RABS/izolator, BioClean™ czysty nitryl CGL
Rękawice
BioClean RABS and isolator gloves are manufactured from nitrile with incredibly low levels of particles and excellent ESD properties.
  • Nitrile contains no natural latex proteins
  • 100% inspected and air leak tested
  • Suitable for autoclaving
  • Resistant to VHP, IPA and disinfectants
  • Ultra-clean surface ensures product protection
Designed for use in injectable manufacturing and pharmaceutical production areas, the CGL series of gloves are cleanroom processed and packed and are available in a range of port sizes.
Suitable for use in Class 10, ISO 4 and EU GMP grade A cleanrooms.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Tested against ASTM D6978-05 for handling chemo drugs.
Sposób pakowania: Potrójnie pakowany: Jeden kawałek na zamkniętą wewnętrzną torbę PE; jedna wewnętrzna torba na zapieczętowaną drugą wewnętrzną torbę PE; jedna wewnętrzna torba na szczelnie zamkniętą zewnętrzną torbę PE; 20 worków zewnętrznych w wyłożonym białym wewnętrznym pudełku z polietylenu Correx (20 sztuk).