Drukuj
Kwas azotowy 25%, Titripur® for argentometric titration, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60317.0500EA 187 PLN
1.60317.0500
Kwas azotowy 25%, Titripur® for argentometric titration, Supelco®
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8,