Drukuj
System sterylnych rękawów/rękawiczek, BioClean
Dostawca: Nitritex
GSG10NIT80 GSG10NIT85
112-6122EA 35640 PLN
112-6122 112-6123
System sterylnych rękawów/rękawiczek, BioClean
Rękawice
Czysty i sterylny system rękawów / rękawic, nitrylowy rękaw przymocowany do rękawicy z polichloroprenu (BioClean BPZS) za pomocą pierścienia kanałowego i pierścienia o przekroju okrągłym.
  • Rękaw i rękawica przetestowane pod kątem zgodności z ASTM D6978-05 w zakresie postępowania z lekami chemicznymi
  • Ultra czysta powierzchnia zapewnia ochronę produktu
  • Kontrola tulei w 100% i test szczelności powietrznej (przed gilotynowaniem)
  • Rękaw odpowiedni do sterylizacji w autoklawie
  • Napromieniowanie gamma do sterylizacji
  • Rękaw można zdezynfekować za pomocą VHP lub IPA
Compatible with ISO Class 4 & EU GMP Grade A cleanrooms.
* Length of the complete system (glove + sleeve)
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Tested against permeation standard ASTM D6978-05 for cytotoxic drugs.
Sposób pakowania: Jeden system - składający się z zespołu tulei, rękawicy i pierścienia kanałowego / O-ringu zapakowany w wewnętrzną torbę PE; dwie torby wewnętrzne (dwa systemy - jedna lewa i jedna prawa) zapakowane na zewnętrzną torbę PE; 10 worków zewnętrznych (20 systemów) w białym pudełku Correx z podszewką. Sprzedawane na pary, pakowane osobno.