Paraformaldehyde 4% w/v aqueous solution methanol_free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
47392.9L
47392.9M
47392.9LEA
346
PLN
47392.9L
47392.9M
Paraformaldehyde 4% w/v aqueous solution methanol_free
Formaldehyd
Formuła:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Temp. Wrzenia: -19.3 Temp. topnienia: -92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Klasyfikacja Merck : 13,04259 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration (w/v) | 3.5 to 4% |
Appearance | Clear colourless liquid |
Ash | <=0.01% (Paraformaldehyde content) |
Trace metal | |
Iron (Fe) | <=2.0% (Paraformaldehyde content) |