Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex athletic lite
Dostawca: UVEX
6002706 6002707 6002708 6002709 6002710 6002711
UVEX6002706EA 212 PLN
UVEX6002706 UVEX6002707 UVEX6002708 UVEX6002709 UVEX6002710 UVEX6002711
Rękawice przemysłowe, uvex athletic lite
Rękawice
Te lekkie dzianinowe rękawice PA / elastan z powłoką z pianki NBR na dłoni i opuszkach palców są idealne do precyzyjnej pracy mechanicznej.
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Oddychająca
  • Bardzo dobre wyczucie dotykowe
  • Bardzo dobre dopasowanie
  • Bardzo elastyczne
Obszary zastosowań: Precyzyjne prace montażowe, dokładne prace montażowe, kontrola.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4132X)