Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex athletic allround
Dostawca: UVEX
6002806 6002807 6002808 6002809 6002810 6002811
UVEX6002806EA 213 PLN
UVEX6002806 UVEX6002807 UVEX6002808 UVEX6002809 UVEX6002810 UVEX6002811
Rękawice przemysłowe, uvex athletic allround
Rękawice
Te lekkie dzianinowe rękawice PA / elastan z powłoką z pianki NBR na dłoni i opuszkach palców są idealne do precyzyjnej pracy mechanicznej.
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Bardzo oddychające
  • Bardzo dobre wyczucie dotykowe
  • Bardzo dobre dopasowanie
  • Bardzo elastyczne
Obszary zastosowań: Precyzyjne prace montażowe, dokładne prace montażowe, kontrola.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4122X)