Drukuj
VWR® INCU-Line® Prime, inkubatory z naturalną konwekcją
Dostawca: VWR
VWR®
390-1349EA 12190 PLN
390-1349 390-1350 390-1346
VWR® INCU-Line® Prime, inkubatory z naturalną konwekcją
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory mikrobiologiczne INCU-Line® są przeznaczone do hodowli organizmów w jednorodnych temperaturach. Mają one zakres temperatur od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C i mogą być stosowane na przykład do badań mikrobiologicznych, oznaczania liczby drobnoustrojów oraz dojrzewania/przechowywania w wysokiej temperaturze.
  • Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym 4,3".
  • Pamięć pięciu programów użytkownika
  • Pięciosegmentowy profil temperatura-czas, szybka zmiana temperatury zadanej i czasu zadanego w trakcie uruchomionego programu
  • Planowany start programu (ustawianie daty i godziny) oraz funkcja pętli do 255 razy lub bez końca
  • Regulowany czas utrzymywania temperatury w punkcie nastawy od 1 min do 366 dni lub praca ciągła
  • Regulowane czasy ramp (dni/h/min)
  • Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą klasy 3.1
  • Automatyczna regulacja klapy powietrza (0% - zamknięta, 100% - otwarta, regulowana w przyrostach 1%)
Te inkubatory z naturalną konwekcją posiadają komorę wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej (DIN 1.4016) oraz zewnętrzną blachę malowaną proszkowo, zamykane drzwi pełne i wewnętrzne drzwi szklane zapewniające stabilną atmosferę. Wszystkie modele są wyposażone w port dostępu Ø 30 mm, zegar czasu rzeczywistego, interfejs USB (w panelu przednim) do pobierania danych do pamięci USB oraz interfejs LAN. W pamięci wewnętrznej mieści się do 10000 rekordów danych (przechowywanych przez maksymalnie 6 miesięcy). Seria jest wyposażona w funkcję autodiagnostyki, system kontroli awarii zasilania, alarm awarii czujnika temperatury, alarm otwartych drzwi oraz dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury.
Inkubatory Prime o tej samej wielkości można ustawiać jeden na drugim bez dodatkowych akcesoriów (z wyjątkiem modelu 180 L, którego nie można ustawiać jeden na drugim).
Dodatkowe informacje: Dostarczane z półkami z drutu ze stali nierdzewnej, świadectwem badań producenta (dane zmierzone w temperaturze 37 °C) i wielojęzyczną instrukcją obsługi (można ją pobrać z pamięci wewnętrznej na nośnik USB).