Suszarki VENTI-Line® są przeznaczone do standardowego suszenia i hartowania oraz sterylizacji szkła laboratoryjnego. Zakres temperatur wynosi od 50 do 300 °C i są przeznaczone do użytku w laboratoriach biologicznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych i fizycznych.
- Wielofunkcyjne sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranemdotykowym 4,3"
- Pamięć pięciu programów użytkownika
- Pięciosegmentowy profil temperatura-czas, szybka zmiana zadanejtemperatury i ustawionego czasu podczas trwającego programu
- Zaplanowany start programu (ustawienie daty i czasu) i funkcja 'pętli' do 255 razy lub bez końca
- Regulowany czas podtrzymania w zadanym czasie dla temperatury od 1 min do 366 dni lub pracy ciągłej
- Sterowanie prędkością wentylatora (10 do 100%, regulowane w przedziałach co 1%) i regulowane czasy rampy (dni/godziny/minuty)
- Ochrona przed przegrzaniem klasa 3.1
- Automatyczne sterowanie klapami powietrznymi (0% - zamknięta, 100% - otwarta, regulowana w przedziałach co 1%)
These ovens with forced convection feature a stainless steel (DIN 1.4301) inner chamber and a powder coated sheet exterior with lockable solid door. All models have a 30 mm Ø access port, real time clock, USB interface (in front panel) to download data onto USB stick and LAN interface. The internal memory stores up to 10000 data records (stored for a maximum 6 months). The range has an auto-diagnostic function, power failure control system, temperature sensor fail alarm, open door alarm and audible and visual temperature alarms.
All Prime drying ovens of the same size can be stacked without additional accessories (except the 180 L models which are not stackable).
Informacje do zamówienia: Needs to be ordered with UK plug.
Dodatkowe informacje: Supplied with stainless steel wire shelves, manufacturer test certificate (data measured at 105 °C) and multilingual instruction manual (can be downloaded from internal memory onto USB stick).
Uwaga: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.