Drukuj
VWR® DRY-Line® Prime, Suszarki z naturalną konwekcją
Dostawca: VWR Collection
466-0600EA 8720 PLN
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Suszarki z naturalną konwekcją
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Suszarki serii DRY-Line® są przeznaczone do standardowego suszenia i hartowania oraz sterylizacji szkła laboratoryjnego. Pracują w zakresie temperatur od 50 do 300 °C i są przewidziane do użytku w laboratoriach biologicznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych i fizycznych.
  • Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy z kolorowym 4,3-calowym ekranem dotykowym
  • Pamięć 5 programów użytkownika
  • Pięciosegmentowy profil temperatura-czas, szybka zmiana zadanej temperatury i zadanego czasu w trakcie realizacji programu
  • Planowe uruchomienie programu (podana data i godzina) oraz funkcja zapętlania do 255 razy lub w nieskończoność
  • Regulowana funkcja czasu utrzymywania zadanej temperatury - od 1 minuty do 366 dni - lub praca ciągła
  • Regulowany czas wzrostu temperatury (dni/godziny/minuty)
  • Ochrona przed przegrzaniem, klasa 3.1
  • Automatyczne sterowanie klapą powietrza (0% - zamknięta, 100% - otwarta, regulacja w krokach co 1%)
Piece z konwekcją naturalną są wyposażone w komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN 1.4301) oraz malowane proszkowo pokrycie zewnętrzne z zamykanymi na klucz drzwiami pełnymi. Wszystkie modele mają złącze dostępowe Ø 30 mm, zegar, złącze USB (na panelu przednim) do pobrania danych na pamięć USB oraz złącze sieciowe LAN. Pamięć wewnętrzna mieści maksymalnie 10000 rekordów danych (maks. czas przechowywania 6 miesięcy). Urządzenia tej gamy są wyposażone w funkcję autodiagnostyczną, system sterujący na wypadek awarii zasilania, alarm awarii czujnika temperatury, alarm otwartych drzwiczek oraz dźwiękowe i wizualne alarmy temperatury
Wszystkie suszarki serii Prime tej samej wielkości można ustawiać jedna na drugiej bez użycia dodatkowych akcesoriów. Modeli 180 L nie można ustawiać na sobie.
Dodatkowe informacje: Modele są dostarczane z nierdzewnymi półkami drucianymi, certyfikatem badania przez producenta w 105 ºC i wielojęzycznym podręcznikiem obsługi oraz oprogramowaniem sterującym Premium (do pobrania z pamięci wewnętrznej i zapisania na pamięci USB).
Uwaga: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.