Drukuj
czerwień metylowa, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS C.I. 13020
Dostawca: VWR Chemicals
86159.150EA 262 PLN
86159.150 86159.180
czerwień metylowa, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS C.I. 13020
czerwień metylowa
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH range (red-violet to brownish-yellow) 4,5 - 6,2
Absorption maximum λ1 (pH 4,5) 523 - 526 nm
Absorption maximum λ2 (pH 6,2) 427 - 437 nm
Absorptivity (A1%/1 cm; λ1; pH 4,5 on dried sample) 1380 - 1480
Absorptivity (A1%/1 cm; λ2; pH 6,2 on dried sample) 700 - 800
Transition range acc. ACS Passes test
Loss on drying (110 ºC) ≤ 5%