Drukuj
Kwas octowy ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87023.260EA 200 PLN
87023.260 87023.290
Kwas octowy ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.1 %
Transmittance (252 nm) Min.10 %
Transmittance (260 nm) Min. 50 %
Transmittance (270 nm) Min. 80 %
Transmittance (280 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 99 %