kwas barbiturowy, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
86178.130EA
226
PLN
86178.130
86178.180
kwas barbiturowy, AnalaR NORMAPUR®
kwas barbiturowy
Formuła:
C₄H₄N₂O₃ MW: 128.09 g/mol Temp. Wrzenia: 441 |
Numer MDL:
MFCD00006666 Numer CAS: 67-52-7 Klasyfikacja Merck : 13,00966 |